Key Documents
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonim(y):
Hexanes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
product name
Hexanes, 98%, Practical
ciśnienie pary
160 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Postać
liquid
kolor
APHA: ≤20
tw
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.66 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Practical
Komentarz do analizy
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C