Kluczowe dokumenty
HX0298
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), Non-UV OmniSolv®
Synonim(y):
Hexanes, Hexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
bp:
69 °C/1013 hPa
Nazwa produktu
Heksany, 98,5%,, for GC analyses, Non-UV OmniSolv®
ciśnienie pary
160 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Formularz
liquid
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.66 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
do analiz GC, OmniSolv bez UV®
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (n-heksan)Raport%Test (całkowita ilość węglowodorów alifatycznych poniżej C8)99,8% minOznaczenie (suma izomerów heksanu + metylocyklopentan)98,5% minZakres wrzenia66.1-69.4°CSubstancje reagujące na ECD w kapilarze (jako PCNB)2ng/L maxSubstancje reagujące na FID w kapilarze (jako dekan)3µg/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodnośćWspółczynnik załamania światła (w 20°C)Woda (H2O)0,01% maks
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup