Kluczowe dokumenty
HX0297
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), OmniSolv®
Synonim(y):
Hexanes
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
Próba:
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
metody:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
69 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
160 hPa ( 20 °C)
Nazwa produktu
Hexanes, 98.5%, OmniSolv® HR-GC
ciśnienie pary
160 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Formularz
liquid
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤5
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.66 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OmniSolv® HR-GC
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)Report%Assay (total aliphatic hydrocarbons less than C8)99.9% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConformsTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup