Kluczowe dokumenty
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
Synonim(y):
Hexane, n-Hexane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-777-6
bp:
69 °C (lit.)
Nazwa produktu
n-heksan 99%, 99%
gęstość pary
~3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (n-hexane basis)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
zanieczyszczenia
≤0.05% Water (H2O)
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
99%
Komentarz do analizy
Test (n-heksan): 99,0% min
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Widmo w podczerwieni: Zgodne ze standardem
Woda (H2O): 0.05% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup