PHR1584
Donepezil Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Donepezil hydrochloride, (±)-2-[(1-Benzyl-4-piperidyl)methyl]-5,6-dimethoxy-1-indanone hydrochloride, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-{[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl}-1H-inden-1-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1224981
rodzina API
donepezil
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Donepezil Hydrochloride is known as a selective, reversible inhibitor of acetylcholinesterase enzyme. It exhibits therapeutic effect by raising the acetylcholine concentrations and improving the cholinergic function. It can be used in the treatment of mild to moderate dementia of the Alzheimer′s type.
Zastosowanie
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)