Kluczowe dokumenty
HX0102
Sigma-Aldrich
Kwas 1-heksanosulfonowy, sól sodowa, monohydrat
HPLC
Synonim(y):
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Hexane Sulfonic Acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
Numer CAS:
Numer w indeksie barw:
73015
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
220-601-3
mp
300 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC.O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Kwas 1-heksanosulfonowy, sól sodowa, monohydrat
HX0102-3 100g Poly Bottle
Zastosowanie
  • Kwantyfikacja ryboflawiny i tiaminy w jogurtach marki GI zebranych z Bogura w Bangladeszu przy użyciu HPLC: W badaniu wykorzystano 1,5469 g monohydratu soli sodowej kwasu 1-heksanosulfonowego w metodzie detekcji fluorescencyjnej HPLC do ilościowego oznaczania witamin w jogurcie (Mia et al., 2022).
  • Metoda RP-HPLC z pośrednią detekcją UV do oznaczania ibandronianu sodu w farmaceutykach: W badaniu wykorzystano sól sodową kwasu 1-heksanosulfonowego jako składnik fazy ruchomej do analizy RP-HPLC ibandronianu w farmaceutykach (Zharko et al., 2018).
  • OPTYMALIZACJA METODY ROZDZIELANIA DO ANALIZY5 FARMACEUTYKÓW O AKTYWNOŚCIINHIBITORA ACETYLOCHOLINESTERAZY: Opisuje zastosowanie soli sodowej kwasu 1-heksanosulfonowego w zoptymalizowanej metodzie rozdzielania do analizy farmaceutyków o aktywności inhibitora acetylocholinoesterazy (Budi, 2015).
Komentarz do analizy
Czystość: 99% min
Rozpuszczalność: Aby przejść test
UV Abs. przy 210 nm: 1.00AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.10AU max
Abs. UV przy 254 nm: 0.04AU max
Abs. UV przy 280 nm: 0.04AU max
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3