Key Documents
HX0076
Supelco
Heptane Low UV Cutoff
greener alternative
OmniSolv®
Synonim(y):
Heptane, n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
205-563-8
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -4 °C
rozpuszczalność
0.05 g/L
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤193 nm
absorpcja UV
λ: 193 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Komentarz do analizy
Assay (n-heptane): 99.0% min
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 1ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Fluorescence (as quinine base): 250ppt max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
UV Abs. at 193 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 200 nm: 0.80AU max
UV Abs. at 210 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 260 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 193vnm max
Water (H2O): 0.02% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup