HVHP09050
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
śr. filtra
90 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
75 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Zastosowanie
- Air clarification
- Gas and solvent filtration