Kluczowe dokumenty
HTS020RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora kannabinoidowego CB2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
opis
Cell line type: GPCR Cell Lines
GPCR Class A
protein target CB2
Poziom jakości
metody
calcium flux assay: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Związki kannabinoidowe obejmują egzogenne leki, takie jak 9-THC, główny psychoaktywny składnik rośliny Cannabis sativa, oraz endogenne mediatory, takie jak anandamid, które należą do rodziny eikozanoidów. W biologicznym działaniu kannabinoidów pośredniczy rodzina dwóch 7-przekaźnikowych receptorów sprzężonych z Gi, CB1 i CB2. Receptor CB1 znajduje się głównie w mózgu i pośredniczy w psychoaktywnym działaniu ligandów kannabinoidowych. Receptor CB2 ulega ekspresji głównie w komórkach odpornościowych, w tym w komórkach tucznych i komórkach B aktywowanych CD40, gdzie pośredniczy w proliferacji i hamowaniu migracji (Howlett i in., 2002). Aktywacja CB2 hamuje rozwój zwłóknienia wątroby (Julien i in., 2005). W kościach CB2 ulega ekspresji zarówno w osteoblastach, jak i osteoklastach, i działa w celu zapobiegania utracie kości (Ofek i in., 2006). Ponadto aktywacja CB2 ma działanie antynocyceptywne w zwierzęcych modelach bólu neuropatycznego, zapalnego i ostrego; w działaniu tym pośredniczy uwalnianie endogennych opioidów na obwodzie (Ibrahim i in., 2005). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją CB2 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-4, który wspiera wysoki poziom rekombinowanej ekspresji CB2 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CB2.
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial. Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.