Kluczowe dokumenty
HTS016RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora anafilotoksyny C3a
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora anafilotoksyny C3a,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
C3a, wraz z C4a i C5a, jest 77-aminokwasową anafilotoksyną generowaną przez proteolityczne rozszczepienie podczas aktywacji szlaku dopełniacza (Ember i Hugli, 1997). Anafilotoksyny silnie promują stan zapalny poprzez rekrutację leukocytów, w szczególności bazofilów, eozynofilów, neutrofili i monocytów (Martin i in., 1997). W prozapalnych właściwościach C3a pośredniczy interakcja między peptydem a receptorem sprzężonym z białkiem G 7-TM, C3aR (Crass i in., 1996). Genetyczne i farmakologiczne hamowanie interakcji C3a/C3aR wskazuje na ważną rolę C3aR w astmie alergicznej (Humbles i in., 2000; Drouin i in., 2002). C3a/C3aR wzmacnia również działanie SDF-1 w promowaniu retencji hematopoetycznych komórek macierzystych/progenitorowych w szpiku kostnym (Rataiczak i in., 2004). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa wykazująca ekspresję C3a jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego C3a na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15 w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów C3a.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie komórki mrożone C3aR GPCR do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: C3aR
  • Podrodzina docelowa: Anafilotoksyna
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1