HNDG3MAG-36K
MILLIPLEX® Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 3 - Neuroscience Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: BDNF, Cathepsin D, MPO, NCAM, PAI-1 (total), PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, sICAM-1, sVCAM-1.
Synonim(y):
10549 Panel neuronauki człowieka, Ludzka neuronaukaBiałkowy test multipleksowy, Test immunologiczny Millipore Human Neuroscience
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 108%
(RANTES)
accuracy: 108%
(sICAM-1)
accuracy: 111%
(Cathepsin D)
accuracy: 123%
(PDGF-AA)
accuracy: 137%
(PDGF-AB/BB)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(RANTES)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(BDNF)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(PAI-1 (total))
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(PDGF-AA)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Cathepsin D)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(MPO)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(NCAM)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(PDGF-AB/BB)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(sICAM-1)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(sVCAM-1)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Neuroscience
Specyficzność
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Zastosowanie
- Analytes: BDNF, Cathepsin D, MPO, NCAM, PAI-1 (total), PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, sICAM-1, sVCAM-1
- Recommended Sample type: Serum, plasma, or CSF
- Recommended Sample dilution: 1:100 diluted serum/plasma or neat CSF
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Neuroscience
- Research Subcategory: Category Alzheimer′s Disease Nervous System Neurodegenerative Diseases
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract