HNDG4MAG-36K
MILLIPLEX® Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 4 - Neuroscience Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Amyloid β40, Amyloid β42, GDNF, sRAGE, S100B.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 84-108%
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(S100B)
standard curve range: 21-15,000 pg/mL
(sRAGE)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(Amyloid β42)
standard curve range: 3-2,500 pg/mL
(Amyloid β40)
standard curve range: 7-5,000 pg/mL
(GDNF)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Neuroscience
Specyficzność
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Zastosowanie
- Analytes: Amyloid β40, Amyloid β42, GDNF, sRAGE, S100B
- Recommended Sample type: CSF
- Recommended Sample dilution: 1:3
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Neuroscience
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1