HNDG1MAG-36K
MILLIPLEX® Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 1 - Neuroscience Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: α2-Macroglobulin, Apo Al, Apo CIII, Apo E, Complement C3 and Complement Factor H.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 105%
(Complement Factor H)
accuracy: 110%
(Apo E)
accuracy: 75%
(Complement C3)
intra-assay cv: <10
standard curve range: 0.01-40 ng/mL
(Apo CIII)
standard curve range: 0.05-200 ng/mL
(Apo E, Complement C3)
standard curve range: 0.3-1,000 ng/mL
(Complement Factor H)
standard curve range: 0.5-2,000 ng/mL
(α-2-Macroglobulin)
standard curve range: 0.7-3,000 ng/mL
(Apo A1)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The “MILLIPLEX” Human Neurodegenerative Bead Panel 1 (HNDG1MAG-36K) is to be used for the simultaneous quantification of the following 7 analytes in any combination: α-2-Macroglobulin, Apo A1, Apo CIII, Apo E, Complement C3 and Complement Factor H. This kit may be used for the analysis of all above analytes in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid samples.
Panel Type: Neuroscience
Specyficzność
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Zastosowanie
- Analytes: : α2-Macroglobulin, Apo Al, Apo CIII, Apo E, Complement C3, Complement Factor H
- Recommended Sample type: serum, plasma and CSF
- Recommended Sample dilution: 1:40,000 diluted serum/plasma or 1:400 diluted CSF per well
- Assay Run Time: One day
- Research Category: Neuroscience
Cechy i korzyści
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.