HAWG02500
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
opis
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
25 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
2.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
macierz
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
punkt pęcherzykowania
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
- Clarification of aqueous solutions
- Particle removal
- Particle analysis
- Microbiology analysis
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: General laboratory filtration
- Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
- Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
- Storage Statement: Store in dry location away from heat source
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3