SLGNM25
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonim(y):
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7979
suitable for ASTM® 7986
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex®
Właściwości
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex®
Parametry
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
21 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
particle-laden solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
• HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 µm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 µm membrane filter for fine filtration
• Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
• For manual or automated use
• Low-extractable polyethylene housing
Available in 3 Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.