Kluczowe dokumenty
H1WT3G01CC
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 30 in. (76.2 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
Materiały
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
dł. całkowita
945.5 mm ± 3 (37.2241 in. ± 0.118)
długość nominalna kartridża
30 in. (76.2 cm)
Śr. zewn. połączenia × śr. wewn. × wys.
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
rozmiar tulejki
4 in.
Śr. zewn. × śr. wewn. × wys. portu
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Opis ogólny
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 30-inch Code 7
Single Round T-Line
Opakowanie
Material Size: 1
Informacje prawne
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany