Kluczowe dokumenty
GLP1A-35HK
Sigma-Aldrich
Glukagonopodobny peptyd-1 (aktywny) RIA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
klasa czystości
for protein analysis
Poziom jakości
opis
ED<sub>80</sub> = 28 ± 7 pM ED<sub>50</sub> = 82 ± 10 pM ED <sub>20</sub> = 241 ± 24 pM
analytes available: Glucagon Like Peptide-1
10-500 pg/mL (standard curve range)
Właściwości
accuracy 101% serum sample concentration 1:500 dilution–100 ng/mL standard
accuracy 40.7 ± 2.9%
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
radioactive
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P01275 # Glicentyna może modulować wydzielanie kwasu żołądkowego i aktywność żołądkowo-przełykowo-dwunastniczą. Może odgrywać ważną rolę we wzroście błony śluzowej jelit we wczesnym okresie życia.
ROZMIAR: 180 aminokwasów; 20909 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Wydzielana.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Glukagon jest wydzielany w komórkach A wysepek Langerhansa. GLP-1, GLP-2, oksyntomodulina i glicentyna są wydzielane z komórek enteroendokrynnych w całym przewodzie pokarmowym. GLP1 i GLP2 są również wydzielane w wybranych neuronach w mózgu.
PTM: Proglukagon jest przetwarzany potranslacyjnie w sposób specyficzny dla tkanki w komórkach A trzustki i komórkach L jelit. W komórkach A trzustki głównym bioaktywnym hormonem jest glukagon rozszczepiany przez PCSK2/PC2. W komórkach L jelita PCSK1/PC1 uwalnia GLP-1, GLP-2, glicentynę i oksyntomodulinę. GLP-1 jest dalej N-końcowo skracany przez obróbkę potranslacyjną w komórkach L jelita, w wyniku czego powstaje GLP-1(7-37) GLP-1-(7-36) amid. C-końcowa amidacja nie jest ważna ani dla metabolizmu GLP-1, ani dla jego wpływu na trzustkę endokrynną.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P01275 ## Należy do rodziny glukagonów.
RÓŻNE: W antagoniście glukagonu brakuje His-53 i Phe-58. Ten antagonista został z powodzeniem wykorzystany do zmniejszenia stężenia glukozy in vivo."
Zastosowanie
Dwudniowy test nierównowagi w temperaturze 4°C. Objętość próbki = 300 μl osocza (wymagana ekstrakcja)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2