Kluczowe dokumenty
GEPP047
Millipore
47 mm 25 szt. 0,2 um Krążki tnące Express SHF
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
linia produktu
Millipore Express®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
śr. filtra
47 mm
Matryca
Millipore Express® SHF
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany