Key Documents
GA631321
Millipore
Quikscale® Column GAP 630 x 550
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiały
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
904L stainless steel bed support (Porostar SST)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
Poziom jakości
Parametry
2-30 °C temp. range
3 bar max. inlet pressure (43.5 psi)
metody
protein purification: suitable
Wysokość
550 mm
Długość
55.1 cm (21.7 in.)
obszar
3117 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
10-500 mm
objętość złoża
3.1-156 L
Średnica
63 cm (24.8 in.)
dopasowywanie
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
Informacje prawne
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany