Key Documents
GA201711
Millipore
Quikscale® Column GAP 200 x 550
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiały
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel bed support (1.4539)
Poziom jakości
Parametry
2-30 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Wysokość
550 mm
Długość
55.1 cm (21.7 in.)
obszar
314 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
10-540 mm
objętość złoża
0.31-17.0 L
Średnica
20 cm (7.9 in.)
dopasowywanie
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
Informacje prawne
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany