FR180380642
Estapor® Carboxylated Colored Microspheres
K1-030 Blue Int COOH PS 5% Blue Colored Carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Barwniki Koraliki, Kolorowe koraliki, Kulki wykrywające
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene (microspheres)
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 5—250 mL
producent / nazwa handlowa
Estapor®
stężenie
5% solids
metody
lateral flow assay: suitable (immunoassay)
kolor
bluevery strong
Matryca
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.270—0.330 μm
pojemność
200—500 μeq/g surface charge density
λmaks.
654 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Poprawiona czułość testu dzięki większej intensywności sygnału.
- Łatwy odczyt, nawet przy niższym stężeniu koniugatu.
- Gotowość do multipleksowania poprzez połączenie Red i Blue Intense pozwala na łatwe rozróżnienie linii testowych.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3