FR123711081
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/60 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Cząstki magnetyczne, Koraliki magnetyczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
skład
Iron Content, 55.0-65.0%
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
kolor
brown
Matryca
polymeric polystyrene/divinylbenzene
średnica granulek
0.70-1.30 μm
pojemność
50-250 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3