Kluczowe dokumenty
FR123709083
Sigma-Aldrich
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/40 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Cząstki magnetyczne, Koraliki magnetyczne
About This Item
Kod UNSPSC:
13102026
NACRES:
NA.24
Materiały
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Poziom jakości
skład
Iron Content, 35.0-45.0%
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
kolor
brown
Matryca
polymeric polystyrene/divinylbenzene
średnica granulek
0.70-1.30 μm
pojemność
50-120 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Mikrosfery 9243 są mikrosferami wybieranymi przez wielu producentów diagnostyki opartej na CLIA i bioseparacji. Stosowane na całym świecie w milionach testów wykonywanych przez znane na całym świecie marki, nasze mikrosfery są dostosowane zarówno do platform ręcznych, jak i zautomatyzowanych, są wysoce scharakteryzowane, konfigurowalne i zaprojektowane z kluczowymi funkcjami, aby idealnie spełniać potrzeby producentów IVD.
Zastosowanie
Główne zastosowania mikrosfer magnetycznych obejmują test immunoenzymatyczny (CLIA), test immunoenzymatyczny (ELISA), ekstrakcję i oczyszczanie kwasów nukleinowych, sortowanie komórek.
Cechy i korzyści
Kluczowe zalety obejmują: Wysoka podatność magnetycznaNiskie wiązanie niespecyficzneDobra stabilność koloidalnaSzybki czas reakcji magnetycznej i dyspersji
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3