FCMAB306P
Przeciwciało Milli-Mark Anti-Human-Nuclei-PE, klon 235-1
clone 235-1, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
HuNu
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
235-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Komórki Jurkat.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2