FCMAB257P
Milli-Mark®Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein-PE Antibody, clone GA5
clone GA5, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
GFAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GA5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
U251 cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2