EZSGR0M02
Przepusty do pompy próżniowej EZ-Stream®
Hole Protectors for EZ-Stream® Vacuum Pump
Synonim(y):
Pierścień przelotowy, Uszczelka przelotki
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber (Grommet Ring)
Właściwości
repair kit
opakowanie
pkg of 2 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Stream®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
Opis ogólny
Pierścienie uszczelniające do pompy próżniowej EZ-Stream® zostały zaprojektowane w celu ochrony przewodów używanych do przesyłania cieczy przed ostrymi krawędziami w systemie. Pierścienie uszczelniające są niezbędne, gdy konieczne jest wzmocnienie otworów, aby zapobiec ich strzępieniu.
Ta referencja zawiera dwie (2) przelotki zastępujące oryginalne części, które chronią złącza węży wlotowych i wylotowych oraz zapewniają ich prawidłowe ustawienie.
Pompa próżniowa EZ-Stream® jest idealna do stosowania zarówno na stole roboczym, jak i w okapie z przepływem laminarnym, gdzie jej niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić miejsce w laboratorium.
Ta referencja zawiera dwie (2) przelotki zastępujące oryginalne części, które chronią złącza węży wlotowych i wylotowych oraz zapewniają ich prawidłowe ustawienie.
Pompa próżniowa EZ-Stream® jest idealna do stosowania zarówno na stole roboczym, jak i w okapie z przepływem laminarnym, gdzie jej niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić miejsce w laboratorium.
Zastosowanie
Pierścienie uszczelniające do pompy próżniowej EZ-Stream® służą do zapobiegania uszkodzeniom rurek przeznaczonych do transferu cieczy.
Informacje prawne
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany