EZRGRA
Rat/Mouse Ghrelin ELISA Kit
measures and quantifies active Ghrelin in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
Hormon regulujący apetyt
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Rat/Mouse Ghrelin (active) ELISA, This Rat/Mouse Ghrelin (active) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
assay range
inter-assay cv: 1-10%
intra-assay cv: 0.3-7%
(Serum)
inter-assay cv: 1-5%
intra-assay cv: 1-6%
(Plasma)
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Millipore is pleased to offer a new Rat/Mouse Ghrelin (Active) ELISA kit for the quantification of active ghrelin in rat and mouse serum or plasma samples. Each kit is sufficient to measure 39 unknown samples in duplicate.
Specyficzność
Rat/Mouse "Des-Octanoyl" Ghrelin - 0%
Canine Ghrelin (Active) - 111%
Porcine Ghrelin (Active) - 98%
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3