EZRGRT
Rat/Mouse Ghrelin ELISA Kit
measures and quantifies total Ghrelin in 20 μL serum or plasma
Synonim(y):
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interleukin-6, Motilin-related peptide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA, This Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin)
accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin)
accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin)
inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum)
inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Human Ghrelin (Active) - 115%
Human Des-Octanoyl Ghrelin - 249%
Porcine Ghrelin (Active) - 48%
Rat/Mouse Ghrelin (Active) - 85%
Rat/Mouse Des-Octanoyl Ghrelin - 100%
Zastosowanie
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3