Kluczowe dokumenty
EZHAWG47BW
Millipore
EZ-Pak® Membrane Filter
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Synonim(y):
MCE Membrane, Membrane Filter, Mixed Cellulose Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NA.74
Materiały
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Poziom jakości
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
producent / nazwa handlowa
EZ-Pak®
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm filter
Zastosowanie
food and beverages
water monitoring
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EZ-Pak® Membrane Filters are made of Mixed Cellulose esters (MCE) with 0.45μm pore size, white gridded, 47mm diameter. IT is packed on a continuous paper and used together with the EZ-Pak® Curve dispenser for convenient handling and lessening the false results due to cross contamination. MCE membrane have been manufactured to yield outstanding recovery of microorganism for the Beverage and water applications.
After the Sample filtration the EZ-Pak® Membrane is incubated together with a selected culture media which will lead to the recovery of the targeted microorganism.
Zastosowanie
EZ-Pak® Membrane Filter is used for high volume microbial filtration of test samples like water, wine, beer, soft drinks from food and beverage industry.
Cechy i korzyści
  • Ready to use.
  • Sterile.
  • Continuous Base and Individually Packed.
  • Higher Recoveries.
  • Convenient Handling.
  • Minimal Cross Contamination.
Informacje prawne
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)