Kluczowe dokumenty
EZFCAM001
Millipore
Kamera EZ-Fluo
Part of the EZ-Fluo hardware, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50–60 Hz
Poziom jakości
Materiały
304L stainless steel head (plate (front))
producent / nazwa handlowa
EZ-Fluo
Parametry
15-40  °C temperature
Wysokość
11.4 cm (4.5 in.)
Długość
9.7 cm (3.8 in.)
Szerokość
6.6 cm (2.6 in.)
masa
0.5 kg (1.1 lb)
Zastosowanie
cosmetics
environmental
food and beverages
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
System EZ-Fluo to szybka technologia oparta na fluorescencji do szybkiego ilościowego wykrywania zanieczyszczeń w szerokim zakresie filtrowanych matryc. Kamera EZ-Fluo jest częścią sprzętu EZ-Fluo. Kamera, wraz z dedykowanym oprogramowaniem, wyświetla obraz fluorescencyjnych mikrokolonii na ekranie komputera, co zapewnia identyfikowalność wyników i wygodę podczas odczytu.
Zastosowanie
Kamera EZ-Fluo służy do zliczania fluorescencyjnych mikrokolonii. Nadaje się do szybkiego wykrywania drobnoustrojów w surowcach, próbkach w trakcie procesu i produkcie końcowym, wodzie i próbkach środowiskowych.
Informacje prawne
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.
Badania mikrobiologiczne żywności są kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie testów obejmujących patogeny i organizmy powodujące psucie się żywności.