Kluczowe dokumenty
EZBNZ3-160K
Millipore
Benzonase® Endonuclease ELISA Kit
detects and quantifies Benzonase nuclease in 50 μL bioprocessing samples
Synonim(y):
Endonuclease Detection Kit, Benzonase, Benzonase Endonuclease
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Benzonase® Endonuclease ELISA, kit sufficient for 96 wells
pochodzenie biologiczne
Serratia marcescens
Poziom jakości
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
linearity: 84-111%
(94% Avarage)
recovery range: 117-130%
(124% Average)
sensitivity: 15.63 pg/mL
(LLOQ)
inter-assay cv: ≤8%
intra-assay cv: ≤8%
standard curve range: 0.015-1 ng/mL
metody
ELISASandwich: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
Zastosowanie
detection
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The Benzonase III ELISA kit is intended for the detection of Benzonase Nuclease from Serratia marcescens. The assays is a 96 well formatt strip well ELISA, 40 samples in duplicate, detected colorimetrically. This assay is manufactured in the USA with global availability.
Research category-Process Impurity testing
Research sub-category- Endonuclease testing
Zastosowanie
For the detection of Benzonase Endonuclease
Cechy i korzyści
  • Capture ELISA assay.
  • Highly Verified.
  • Suitable for 40 samples in Duplicate, with a 6 point Standard Crurve.
Informacje prawne
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Endonukleaza Benzonase® skutecznie usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produkcji wirusów, co ma kluczowe znaczenie dla terapii komórkowych i genowych oraz szczepionek.
Protokoły
Ten artykuł zawiera 4 popularne protokoły ELISA: Protokół Sandwich ELISA, Procedura testu fosforylacji, Procedura testu EIA i Procedura testu komórkowego.
Powiązane treści
Przewodnik dotyczący wyboru platform testów immunologicznych, w tym testów multipleksowych i jednoproksowych, urządzeń, oprogramowania i usług.