Kluczowe dokumenty
EZABNZ-180K
Millipore
Zaawansowany test ELISA na obecność benzonazy
Synonim(y):
Test ELISA do wykrywania endonukleazy A z Serriatta marcescens
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
pochodzenie biologiczne
Serratia marcescens
Poziom jakości
opis
96 well
Parametry
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
cell culture supernatant
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Test ELISA do specyficznego wykrywania 702 nukleazy (endonukleazy A z S.marcescens).
Zastosowanie
Służy do usuwania kwasów nukleinowych z próbek białek.
Test ELISA z 96 paskami
Działania biochem./fizjol.
Trawi natywne lub denaturowane termicznie DNA i RNA.
Cechy i korzyści
Wykrywa nukleazę 702 przy użyciu pary specyficznych przeciwciał monoklonalnych w wychwytującym teście ELISA. Wyniki są określane spektrofotometrycznie przy użyciu krzywej standardowej 702. Zakres testu wynosi 15,6-1000pg ml, z LLOQ 15,6pg (%CV/%Recovery <20%).
Informacje prawne
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany