DTTP04700
Polycarbonate Membrane Filter, 0.6 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
10 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
0.6 μm pore size
5-20 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reflective light microscopy
- SEM analysis
- Gravimetric analysis
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
Przestroga