AP3212450
PET Membrane Filter
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Woven Mesh Spacer, Dacron, 124 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
PET membrane
plain filter
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Średnica
124 mm
śr. filtra
124 mm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter
Zastosowanie
- Combining multiple filtration steps
- Preventing upstream and downstream filters from blinding