D00572S01
Clarigard® Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.75 in. (7 cm), Code 7
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene filter
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
śr. filtra
2.75 in. (7 cm)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
wielkość porów
0.5 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
10 autoclave cycles or SIP at 126°C for 30min
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioburden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and Clarigard® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations