D00271S01
Clarigard® Cartridge Filter
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Clarigard Cartridge Filter 10 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Clarigard®
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioburden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.