Kluczowe dokumenty
CX0397
Supelco
Dwusiarczek węgla
low benzene OmniSolv®
Synonim(y):
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191602
Numer indeksu EC:
200-843-6
bp:
46.5 °C/1013 hPa
ciśnienie pary
398 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.03% Water (H2O)
≤200 ppb Benzene (CH6)
pozostałość po odparowaniu
≤3 ppm
kolor
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
temp. przejścia
flash point -30 °C
rozpuszczalność
2.1 g/L
gęstość
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
absorpcja UV
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Zastosowanie
general analytical
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C(=S)=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CX0397-6 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
OmniSolv o niskiej zawartości benzenu®
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (GC)99,9% minBenzen (C6H6)200ppb maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniumaks. 3 ppmPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 382 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 388 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 403 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 410 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 500 nm0.01AU maxOdcięcie UV382nm maxWoda (H2O)0,03% maks
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup