Kluczowe dokumenty
CX0120
Supelco
Calcium carbonate
Synonim(y):
Carbonic Acid Calcium Salt
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
207-439-9
Próba
98-100.5% dry basis
Poziom jakości
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.2% Acid-insoluble substances
strata
≤2% loss on drying
kolor
white
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
rozpuszczalność
0.017 g/L
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Substancje nierozpuszczalne w kwasach: 0,2% max
Assay (dried): 98-100,5%
Bar (Ba): Aby przejść test
Kolor: Biały
Opis: Aby przejść test
Postać: Proszek
Metale ciężkie (jako Pb): 0,003% max
Identyfikacja: Pozytywny wynik testu
Strata podczas suszenia: 2,0% maks.
Sole magnezu i alkaliczne: 1,0% maks.
Rozpuszczalność: Pozytywny wynik testu