CVGB05S01
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Durapore® Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 0
About This Item
Materiały
PVDF
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
sterile filtration: suitable
Długość
5 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
5 in.
powierzchnia filtracyjna
0.35 m2
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.