CTGB02TP3
Aerex® 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Aerex CTGB Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 0
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Aerex®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Aerex®
Parametry
≤30 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
metody
gas filtration: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.3 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤70 mg/cartridge
macierz
Aerex®
wielkość porów
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type gas
punkt pęcherzykowania
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
200 (150 forward/50 reverse) SIP cycles of 30 min @ 145 °C; SIP up to 165 hours in forward direction @ 145 °C