BY-1L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
Rh Reagent Diluent
Synonim(y):
Rh Reagent Diluent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
forma przeciwciała
unpurified
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
stężenie
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration.
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration.
Zastosowanie
Bulk
For dilution of Rh reagents
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2