Kluczowe dokumenty
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF
Poziom jakości
klasa czystości
for separation
opis
Filter code BVSP
Superhydrophobic
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
Parametry
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
metody
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
powierzchnia filtracyjna
400 cm2
wymiary membrany
20 cm × 20 cm
grubość
≥90 μm × 140 μm
wielkość porów
1.2 μm