HVLP2932A
Durapore® Screen Filter
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Synonim(y):
Durapore Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
opis
Clarifying filtration of biological solutions
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
29 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
metody
bioburden reduction: suitable
śr. filtra
293 mm
grubość
125 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3