BI0221
Odczynnik zamykający A THF/Lutydyna/Wodnik octowy (8/1/1)
Novabiochem®
Synonim(y):
dna
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temp. przejścia
flash point 4 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
BI0221-0950 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
BI0221-0960 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0221-2500 jest pakowany w szklane butelki 38/430
Odczynnik BI0221-4000 jest pakowany w butelki szklane 38/430.
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup