Kluczowe dokumenty
AP500R
Sigma-Aldrich
Kozie przeciwciało przeciw mysiemu łańcuchowi IgM µ, koniugat rodaminy, adsorbowane gatunkowo
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. Przeciwciało IgM jest znaczące we wczesnych odpowiedziach immunologicznych na większość antygenów i dominuje w niektórych odpowiedziach przeciwciał, takich jak "naturalne" przeciwciała grup krwi. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Gen stałego regionu mu zawiera cztery domeny oddzielone krótkimi sekwencjami pośrednimi.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z łańcuchem ciężkim mysiej IgM, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z łańcuchem ciężkim mysiej IgM. Absorbowany przez mysie IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, połączone ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami. Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Immunogen
Epitop: Łańcuch IgM µ
Przygotowane z oczyszczonego mysiego łańcucha IgM µ. Połączone surowice odpornościowe od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgM.
Zastosowanie
Immunofluorescencja: ≤1 μg/106 komórek.
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj mysi łańcuch IgM µ za pomocą tego koziego przeciwciała przeciwko mysiemu łańcuchowi IgM µ, koniugat rodaminy, gatunek adsorbowany zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na mysiej IgM kowalencyjnie związanej z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Nie zamrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Li et al.
International journal of oncology, 52(6), 2119-2129 (2018-04-06)
An intratumoral hypoxic microenvironment is frequently observed in solid tumors, including breast cancer. Lutein, a plant-derived compound and non-vitamin A carotenoid, has been demonstrated to possess multiple protective properties including anti-inflammation, anti-oxidative stress and antitumor effects. The main objective of the