Kluczowe dokumenty
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
Parametry
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
śr. filtra
257 mm
grubość
1 mm
wielkość porów
2.0 μm pore size
90 % porosity
Opis ogólny
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter