AP184B
Donkey Anti-Sheep IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
sheep
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
F/P RATIO:
9.1 ug./mg.; 3.4 miles FITC per mole IgG
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 0.4ml distilled water.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3