Kluczowe dokumenty
AP1140
Sigma-Aldrich
Mysz anty-GBA mAb (2E2)
liquid, clone 2E2, Calbiochem®
Synonim(y):
Antyglukozydaza β, kwas
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GBA(2629)
Opis ogólny
Mysi monoklonalny anty-GBA, klon 2E2, rozpoznaje GBA o masie ~60 kDa w komórkach MCF-7 i HeLa oraz ludzkiej tkance raka piersi. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB, ICC i IHC na skrawkach parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko GBA o masie ~60 kDa.
Rozpoznaje białko GBA o masie ~60 kDa w komórkach MCF-7 i HeLa oraz ludzkiej tkance raka piersi.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 146-236 ludzkiego GBA, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
293T
Kontrola pozytywna
Komórki MCF-7, komórki HeLa, ludzka tkanka raka piersi
Inne uwagi
Campeau, P.M., et al. 2009. Blood 114, 3181.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruggero Ferrazza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 478(3), 1141-1146 (2016-08-20)
Mutations in LRRK2 gene cause inherited Parkinson's disease (PD) and variations around LRRK2 act as risk factor for disease. Similar to sporadic disease, LRRK2-linked cases show late onset and, typically, the presence of proteinaceous inclusions named Lewy bodies (LBs) in