Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1325
Sigma-Aldrich
Anti-β-Glucocerebrosidase Antibody, clone 2I15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2I15, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 59.72 kDa
observed mol wt ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 2I15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa β-glukocerebrozydazę. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej β-glukocerebrozydazy.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek LNCap.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło β-glukocerebrozydazę w lizacie komórek LNCap.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło β-glukocerebrozydazę w lizacie komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło β-glukocerebrozydazę w skrawkach tkanek ludzkiej wątroby i ludzkiej trzustki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło β-glukocerebrozydazę w komórkach LNCaP.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd β-glukocerebrozydazy z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-β-Glucocerebrosidase, klon 2I15 10889, nr kat. ZRB1325, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa β-glukocerebrozydazę i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Lizosomalna kwaśna glukozyloceramidaza (UniProt: P04062; znana również jako EC:3.2.1.45; Lysosomal acid GCase, Acid beta-glucosidase, Alglucerase, Beta-glucocerebrosidase, Beta-GC, Cholesterol glucosyltransferase, SGTase, Cholesteryl-beta-glucosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, Imiglucerase) jest kodowana przez gen GBA (znany również jako GC, GLUC) (Gene ID: 2629) u człowieka. β-Glukocerebrozydaza jest glikoproteiną błon obwodowych, która katalizuje hydrolizę glukozyloceramidu/GlcCer do wolnego ceramidu i glukozy w przedziale lizosomalnym. Wykazano, że jest ona maksymalnie aktywna przy pH 5,5. W lizosomie pozostaje związana z błoną, gdzie wiąże i degraduje swój substrat. Jego interakcja z sapozyną-C promuje jego asocjację z błoną. Odgrywa kluczową rolę w degradacji złożonych lipidów i obrocie błon komórkowych. Poprzez produkcję ceramidów uczestniczy w aktywowanym przez PKC szlaku ratunkowym tworzenia ceramidów. Odgrywa również rolę w metabolizmie cholesterolu i może katalizować glukozylację cholesterolu poprzez reakcję transglukozylacji, która przenosi glukozę z glukozyloceramidu na cholesterol. Wykazano, że mutacje w genie GBA powodują chorobę Gauchera, lizosomalną chorobę spichrzeniową charakteryzującą się akumulacją glukozyloceramidu w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Wykazano również, że mutacje GBA są najsilniejszym znanym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby Parkinsona. Opisano pięć izoform β-glukocerebrozydazy, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)