Kluczowe dokumenty
AGX811
Sigma-Aldrich
Nukleoproteina SARS-CoV-2 (aa 1-419) Rekombinowany antygen, 612
suitable for immunodiffusion
Synonim(y):
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Kod UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
≤48 kDa
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Nukleoproteina SARS-CoV-2 (aa 1-419) Rekombinowany antygen, wyrażany w E.coli, nr kat. Nr kat. AGX811 jest przeznaczony do stosowania w teście przepływu bocznego.
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Antygen nukleoproteinowy SARS-CoV-2 może być stosowany do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV). "
Postać fizyczna
Oczyszczone białko w 10 mM buforowanym roztworze soli fizjologicznej bez konserwantów, pH 7,4.
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2